2,5-Dihydrofuran ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
D0551-25ML
D0551-500ML
D0551-100ML
TCIAD0551-25MLEA
485
SEK
TCIAD0551-25ML
TCIAD0551-500ML
TCIAD0551-100ML
2,5-Dihydrofuran ≥98.0%
2,5-Dihydrofuran
Formel:
C₄H₆O Kokpunkt: 67°C Flampunkt: 1°C |
MDL Number:
MFCD00003219 CAS nummer: 1708-29-8 EINECS: 216-957-4 UN: 1993 ADR: 3,II |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |