α-Ionone ≥90.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms:
(E)-4-(2,6,6-Trimethylcyclohex-2-en-1-yl)but-3-en-2-one
I0076-250G
I0076-25G
TCIAI0076-250GEA
2900
SEK
TCIAI0076-250G
TCIAI0076-25G
α-Ionone ≥90.0%
α-Ionone
Formel:
C₁₃H₂₀O MW: 192,3 g/mol Kokpunkt: 148°C Flampunkt: 104°C |
MDL Number:
MFCD00001565 CAS nummer: 127-41-3 EINECS: 204-841-6 Merck Index: 14,05056 |
Specifikation testresultat
Appearance | White to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 90.0 % |