β-Ionone ≥95.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms:
4-(2,6,6-Trimethylcyclohex-1-en-1-yl)but-3-en-2-one, 4-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexenyl)-3-buten-2-one
I0077-500ML
I0077-25ML
I0077-100ML
TCIAI0077-500MLEA
2025
SEK
TCIAI0077-500ML
TCIAI0077-25ML
TCIAI0077-100ML
β-Ionone ≥95.0%
β-Ionone
Formel:
C₁₃H₂₀O MW: 192,30 g/mol Kokpunkt: 151°C Flampunkt: 112°C |
MDL Number:
MFCD00167092 CAS nummer: 14901-07-6 EINECS: 238-969-9 Merck Index: 14,05056 |
Specifikation testresultat
Appearance | Light orange to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |