Dimethyl bromomalonate ≥95.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
D3887-25G
D3887-5G
TCIAD3887-25GEA
1200
SEK
TCIAD3887-25G
TCIAD3887-5G
Dimethyl bromomalonate ≥95.0%
Dimethyl bromomalonate
Formel:
C₅H₇BrO₄ Kokpunkt: 225°C |
MDL Number:
MFCD00025865 CAS nummer: 868-26-8 EINECS: 212-775-4 UN: 3265 ADR: 8,II |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |