Mekvinol ≥99.0%
Leverantör: TCI
Varning
M0123-25G M0123-500G M0123-100G
TCIAM0123-25GEA 215 SEK
TCIAM0123-25G TCIAM0123-500G TCIAM0123-100G
Mekvinol ≥99.0%
Mekvinol
Formel: C₇H₈O₂
Kokpunkt: 243°C
Smältpunkt: 55…57 °C
Densitet: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 128 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002332
CAS nummer: 150-76-5
EINECS: 205-769-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=caa001b37accac1817252cecb826f0275cc1e125&vid=544ecda4328ea1407dc09a47267988f8c3428d73&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 55.0 to 58.0 deg-C