Methyl indole-4-carboxylate ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
M1773-1G
M1773-5G
TCIAM1773-1GEA
375
SEK
TCIAM1773-1G
TCIAM1773-5G
Methyl indole-4-carboxylate ≥98.0%
Methyl indole-4-carboxylate
Formel:
C₁₀H₉NO₂ MW: 175,19 g/mol |
MDL Number:
MFCD00191222 CAS nummer: 39830-66-5 |
Specifikation testresultat
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 69.0 to 73.0 deg-C |