Geraniol ≥96.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Synonyms:
(E)-3,7-Dimethylocta-2,6-dien-1-ol
G0027-25ML
G0027-500ML
G0027-100ML
TCIAG0027-25MLEA
215
SEK
TCIAG0027-25ML
TCIAG0027-500ML
TCIAG0027-100ML
Geraniol ≥96.0%
Geraniol
Formel:
C₁₀H₁₈O MW: 154.25 g/mol Flampunkt: 112°C |
MDL Number:
MFCD00002917 CAS nummer: 106-24-1 EINECS: 203-377-1 Merck Index: 14,04403 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |