Diethyl ethoxymethylenemalonate ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Synonyms:
Diethyl 2-(ethoxymethylene)malonate
E0255-25ML
E0255-500ML
E0255-100ML
TCIAE0255-25MLEA
215
SEK
TCIAE0255-25ML
TCIAE0255-500ML
TCIAE0255-100ML
Diethyl ethoxymethylenemalonate ≥98.0%
Diethyl ethoxymethylenemalonate
Formel:
C₁₀H₁₆O₅ Kokpunkt: 166°C Flampunkt: 155°C |
MDL Number:
MFCD00009148 CAS nummer: 87-13-8 EINECS: 201-725-7 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |