3-Methoxyphenol ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
M0122-25ML
M0122-500ML
M0122-100ML
TCIAM0122-25MLEA
365
SEK
TCIAM0122-25ML
TCIAM0122-500ML
TCIAM0122-100ML
3-Methoxyphenol ≥98.0%
3-Methoxyphenol
Formel:
C₇H₈O₂ Kokpunkt: 244°C Smältpunkt: –2 °C Densitet: 1,131 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 124 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00002267 CAS nummer: 150-19-6 EINECS: 205-754-6 UN: 2810 ADR: 6.1,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |