1-Acetyl-4-piperidone ≥98.0%
Leverantör: TCI
Synonyms:
N-Acetyl-4-piperidone
A1398-25G
A1398-5G
TCIAA1398-25GEA
1725
SEK
TCIAA1398-25G
TCIAA1398-5G
1-Acetyl-4-piperidone ≥98.0%
1-Acetyl-4-piperidone
Formel:
C₇H₁₁NO₂ Flampunkt: 112°C |
MDL Number:
MFCD00006190 CAS nummer: 32161-06-1 EINECS: 250-937-6 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |