Isobutyl isobutyrate ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
I0316-25ML
I0316-500ML
TCIAI0316-25MLEA
215
SEK
TCIAI0316-25ML
TCIAI0316-500ML
Isobutyl isobutyrate ≥98.0%
Isobutyl isobutyrate
Formel:
C₈H₁₆O₂ Kokpunkt: 147°C Flampunkt: 42°C |
MDL Number:
MFCD00008916 CAS nummer: 97-85-8 EINECS: 202-612-5 UN: 2528 ADR: 3,III Merck Index: 14,05145 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |