Dibutyl sulphoxide ≥96.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms:
n-Butyl sulphoxide, Di-n-butyl sulphoxide, Butyl sulphoxide
D1173-25G
D1173-5G
TCIAD1173-25GEA
1425
SEK
TCIAD1173-25G
TCIAD1173-5G
Dibutyl sulphoxide ≥96.0%
Dibutyl sulphoxide
Formel:
C₈H₁₈OS MW: 162,3 g/mol |
MDL Number:
MFCD00002093 CAS nummer: 2168-93-6 EINECS: 218-511-4 |
Specifikation testresultat
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |