Mesityloxid ≥95.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: 4-Metyl-3-penten-2-on
M0069-25ML M0069-500ML
TCIAM0069-25MLEA 215 SEK
TCIAM0069-25ML TCIAM0069-500ML
Mesityloxid ≥95.0%
Mesityloxid
Formel: C₆H₁₀O
MW: 98,14 g/mol
Kokpunkt: 130°C
Flampunkt: 27°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008900
CAS nummer: 141-79-7
EINECS: 205-502-5
UN: 1229
ADR: 3,III
Merck Index: 14,05908
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=93580d427cfd75c86ffc70d8132be7d0b39ada45&vid=93580d427cfd75c86ffc70d8132be7d0b39ada45&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %