2-Ethoxyphenol ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
Synonyms:
1-Hydroxy-2-ethoxybenzene, Pyrocatechol monoethyl ether, o-Ethoxyphenol
E0230-25G
E0230-500G
TCIAE0230-25GEA
215
SEK
TCIAE0230-25G
TCIAE0230-500G
2-Ethoxyphenol ≥99.0%
2-Ethoxyphenol
Formel:
C₈H₁₀O₂ MW: 138,17 g/mol Kokpunkt: 216°C Smältpunkt: 28…29 °C Densitet: 1,1 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 86 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00002187 CAS nummer: 94-71-3 EINECS: 202-358-5 |
Specifikation testresultat
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |