3-Nitrofenol ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
N0217-25G
N0217-500G
N0217-100G
TCIAN0217-25GEA
910
SEK
TCIAN0217-25G
TCIAN0217-500G
TCIAN0217-100G
3-Nitrofenol ≥98.0%
3-Nitrofenol
Formel:
C₆H₅NO₃ Kokpunkt: 194°C Smältpunkt: 94…95 °C Densitet: 1,485 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: ≥ 100 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00007240 CAS nummer: 554-84-7 EINECS: 209-073-5 UN: 1663 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,06618 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 96.0 to 99.0 deg-C |
Solubility in EtOH (95vol%) | almost transparency |