2-Nitroanisol ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
N0125-25G N0125-500G
TCIAN0125-25GEA 215 SEK
TCIAN0125-25G TCIAN0125-500G
2-Nitroanisol ≥98.0%
2-Nitroanisol
Formel: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Kokpunkt: 273°C
Smältpunkt: 9 °C
Densitet: 1,254 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 124°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007096
CAS nummer: 91-23-6
EINECS: 202-052-1
UN: 2730
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,06584
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f740bddc272c7468abb4a03722b78b834804860&vid=09680a47c8b2e1cc87106bf5b08ff4fa9929bb9d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %