2,5-Dimethoxyaniline ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
D1893-25G
D1893-500G
TCIAD1893-25GEA
295
SEK
TCIAD1893-25G
TCIAD1893-500G
2,5-Dimethoxyaniline ≥98.0%
2,5-Dimethoxyaniline
Formel:
C₈H₁₁NO₂ MW: 153,18 g/mol Kokpunkt: 159°C Smältpunkt: 81 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00008368 CAS nummer: 102-56-7 EINECS: 203-040-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Specifikation testresultat
Appearance | White to Gray to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 78.0 to 82.0 deg-C |