2,4-Dimethoxyaniline ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
D1982-25G D1982-100G
TCIAD1982-25GEA 310 SEK
TCIAD1982-25G TCIAD1982-100G
2,4-Dimethoxyaniline ≥98.0%
2,4-Dimethoxyaniline
Formel: C₈H₁₁NO₂
MW: 153,18 g/mol
Kokpunkt: 262 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 39 °C
Flampunkt: ≥ 130 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008371
CAS nummer: 2735-04-8
EINECS: 220-355-7
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0e852705d13f07c36b9ea4f22a0b6de6a55361e3&vid=91b52744fa6856fc84aaf602c523da0d3b0e438b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %