2,4-Dinitroanilin ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: 2,4-Dinitrobenzamin
D0814-25G D0814-500G
TCIAD0814-25GEA 390 SEK
TCIAD0814-25G TCIAD0814-500G
2,4-Dinitroanilin ≥98.0%
2,4-Dinitroanilin
Formel: C₆H₅N₃O₄
MW: 183,12 g/mol
Kokpunkt: 401 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 177…178 °C
Densitet: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 224 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007151
CAS nummer: 97-02-9
EINECS: 202-553-5
UN: 1596
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,03270
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a8713fd66e2b7002fd4738ccb5325bf3333b449&vid=86789bb54ecd7ae5b7ea93c8b189387ac7706711&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 179.0 to 181.0 deg-C