N,N-Dibutylaniline ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
D0222-25ML
D0222-500ML
D0222-100ML
TCIAD0222-25MLEA
605
SEK
TCIAD0222-25ML
TCIAD0222-500ML
TCIAD0222-100ML
N,N-Dibutylaniline ≥98.0%
N,N-Dibutylaniline
Formel:
(C₆H₅)N(CH₂CH₂CH₂CH₃)₂ MW: 205,34 g/mol Kokpunkt: 266°C Smältpunkt: –32 °C Densitet: 0,90368 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00035799 CAS nummer: 613-29-6 EINECS: 210-335-6 ADR: 6.1,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Yellow to Orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |