3-Iodoanisole ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
Synonyms:
3-iodoanisole
I0379-25G
I0379-5G
TCIAI0379-25GEA
1075
SEK
TCIAI0379-25G
TCIAI0379-5G
3-Iodoanisole ≥98.0%
3-Iodoanisole
Formel:
C₇H₇IO MW: 234,04 g/mol Kokpunkt: 245°C Densitet: 1,765 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00001048 CAS nummer: 766-85-8 EINECS: 212-173-1 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |