5-Iodovanillin ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
I0427-25G
I0427-5G
TCIAI0427-25GEA
695
SEK
TCIAI0427-25G
TCIAI0427-5G
5-Iodovanillin ≥98.0%
5-Iodovanillin
Formel:
C₈H₇IO₃ Kokpunkt: 335 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 186…187 °C |
MDL Number:
MFCD00006941 CAS nummer: 5438-36-8 EINECS: 226-617-7 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 181.0 to 184.0 deg-C |