3-Fluorothiophenol ≥97.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Synonyms:
3-Fluorobenzene-1-thiol, 1-Fluoro-3-mercaptobenzene, m-Fluorothiophenol, 3-Fluorobenzenethiol
F0422-25G
F0422-5G
TCIAF0422-25GEA
2975
SEK
TCIAF0422-25G
TCIAF0422-5G
3-Fluorothiophenol ≥97.0%
3-Fluorothiophenol
Formel:
C₆H₅FS MW: 128.17 g/mol Kokpunkt: 156°C |
MDL Number:
MFCD00040227 CAS nummer: 2557-77-9 EINECS: 219-876-2 UN: 3336 ADR: 3 III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |