2,3,5,6-Tetrafluorophenol ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
T1030-25G
T1030-5G
TCIAT1030-25GEA
2275
SEK
TCIAT1030-25G
TCIAT1030-5G
2,3,5,6-Tetrafluorophenol ≥98.0%
2,3,5,6-Tetrafluorophenol
Formel:
C₆H₂F₄O MW: 166,07 g/mol Kokpunkt: 146°C Smältpunkt: 30 °C |
MDL Number:
MFCD00002157 CAS nummer: 769-39-1 EINECS: 212-209-6 ADR: 8,II |
Specifikation testresultat
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |