4-fluorofenol ≥99.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Synonyms:
p-Fluorophenol, 1-Fluoro-4-hydroxybenzene
F0160-25G
F0160-500G
TCIAF0160-25GEA
350
SEK
TCIAF0160-25G
TCIAF0160-500G
4-fluorofenol ≥99.0%
4-fluorofenol
Formel:
C₆H₅FO Kokpunkt: 185°C Smältpunkt: 44…47 °C Densitet: 1,22 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 68 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00002316 CAS nummer: 371-41-5 EINECS: 206-736-0 ADR: 8,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 45.0 to 49.0 deg-C |