3-Fluorophenol ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
F0159-100ML
F0159-25ML
TCIAF0159-100MLEA
2450
SEK
TCIAF0159-100ML
TCIAF0159-25ML
3-Fluorophenol ≥98.0%
3-Fluorophenol
Formel:
C₆H₅FO MW: 112,1 g/mol Kokpunkt: 178°C Smältpunkt: 13,7 °C Densitet: 1,24 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 71°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00002254 CAS nummer: 372-20-3 EINECS: 206-748-6 ADR: 6.1,II |
Specifikation testresultat
Appearance | White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |