2-Fluorophenol ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: o-Fluorophenol
F0150-25G F0150-250G
TCIAF0150-25GEA 245 SEK
TCIAF0150-25G TCIAF0150-250G
2-Fluorophenol ≥98.0%
2-Fluorophenol
Formel: C₆H₅FO
MW: 112,1 g/mol
Kokpunkt: 152°C
Smältpunkt: 16 °C
Densitet: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 47°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002155
CAS nummer: 367-12-4
EINECS: 206-681-2
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3376f687c7d90f61161fddb4c9c33041b590ee46&vid=874acab580ab0140ff2a1f447c0937af3936a7a2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %