2,4-Difluorophenol ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
D1832-25G D1832-5G
TCIAD1832-25GEA 1150 SEK
TCIAD1832-25G TCIAD1832-5G
2,4-Difluorophenol ≥98.0%
2,4-Difluorophenol
Formel: C₆H₄F₂O
MW: 130,09 g/mol
Kokpunkt: 52°C
Smältpunkt: 20 °C
Densitet: 1,36 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00009715
CAS nummer: 367-27-1
EINECS: 206-688-0
UN: 1325
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e491e8049f04f21e6ed2d99e68afdb27ecaf0ada&vid=58a10bc2e4ba539623a733f8518ffa61867e10f0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Light yellow to Yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Freezing point 21.0 to 24.0 deg-C