3,4-Difluorophenol ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
D2476-25G D2476-5G
TCIAD2476-25GEA 2075 SEK
TCIAD2476-25G TCIAD2476-5G
3,4-Difluorophenol ≥98.0%
3,4-Difluorophenol
Formel: C₆H₄F₂O
Kokpunkt: 185 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 32…36 °C
Flampunkt: 57°C
MDL Number: MFCD00010315
CAS nummer: 2713-33-9
EINECS: 424-300-1
UN: 1325
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d4ddbd0e9ef47c05aaf0d821fe016e039e0f01f&vid=718c1d2b0d7bbc43bdd26f0599d35c58dffd9337&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Purity (GC) min. 98.0 %