3-Fluoroanisole ≥99.0%
Leverantör: TCI
Varning
F0254-10G F0254-25G
TCIAF0254-10GEA 230 SEK
TCIAF0254-10G TCIAF0254-25G
3-Fluoroanisole ≥99.0%
3-Fluoroanisole
Formel: C₇H₇FO
Kokpunkt: 158°C
Smältpunkt: –35 °C
Densitet: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 43°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000335
CAS nummer: 456-49-5
EINECS: 207-267-4
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36cc05b3c5b0d7ea51137400ad07642132f67be7&vid=6e2627de05a5d8b5a40f404a5a10cac4d44c6237&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %