2,5-Difluoroanisole ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
D3805-25G D3805-5G
TCIAD3805-25GEA 1150 SEK
TCIAD3805-25G TCIAD3805-5G
2,5-Difluoroanisole ≥98.0%
2,5-Difluoroanisole
Formel: C₇H₆F₂O
Kokpunkt: 73°C
Flampunkt: 40°C
MDL Number: MFCD00042561
CAS nummer: 75626-17-4
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=70442aca47ba823176141613d9718be02c93ebbe&vid=30e4561cbd000db17c42294d43810be33b1b4db7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %