2,6-Difluoroanisole ≥97.0%
Leverantör: TCI
Fara
D3360-1G D3360-5G
TCIAD3360-1GEA 215 SEK
TCIAD3360-1G TCIAD3360-5G
2,6-Difluoroanisole ≥97.0%
2,6-Difluoroanisole
Formel: C₇H₆F₂O
Kokpunkt: 50°C
MDL Number: MFCD00142846
CAS nummer: 437-82-1
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bb03eb890a518390de104a4212b6263bcdb25326&vid=50b75710f0fc05d8324fc6eeb0558e9821a06e20&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %