1,2,3-Trifluoro-5-nitrobenzene ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
Synonyms:
1,2,3-Trifluoro-5-nitrobenzene, 3,4,5-Trifluoronitrobenzene
T2357-25G
T2357-5G
TCIAT2357-25GEA
1150
SEK
TCIAT2357-25G
TCIAT2357-5G
1,2,3-Trifluoro-5-nitrobenzene ≥98.0%
1,2,3-Trifluoro-5-nitrobenzene
Formel:
C₆H₂F₃NO₂ MW: 177,08 g/mol Flampunkt: 75°C |
MDL Number:
MFCD00456803 CAS nummer: 66684-58-0 EINECS: 266-447-0 ADR: 6.1,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |