1-Fluoro-2-nitrobenzene ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: o-Fluoronitrobenzene, 2-Fluoronitrobenzene
F0104-25G F0104-500G F0104-100G
TCIAF0104-25GEA 230 SEK
TCIAF0104-25G TCIAF0104-500G TCIAF0104-100G
1-Fluoro-2-nitrobenzene ≥98.0%
1-Fluoro-2-nitrobenzene
Formel: C₆H₄FNO₂
Kokpunkt: 222°C
Smältpunkt: –8 °C
Densitet: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 94°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007048
CAS nummer: 1493-27-2
EINECS: 216-088-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=695fd6664abbcc2654ea2319e3a60baba07a8d18&vid=e64a1b14ed8954eb815f05c535fc3a40406c2070&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Yellow to Amber to Dark red clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %