3,5-Difluoroaniline ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
D2665-25G D2665-5G
TCIAD2665-25GEA 950 SEK
TCIAD2665-25G TCIAD2665-5G
3,5-Difluoroaniline ≥98.0%
3,5-Difluoroaniline
Formel: C₆H₅F₂N
MW: 129,11 g/mol
Kokpunkt: 82°C
Smältpunkt: 37…41 °C
Densitet: 1,295 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007763
CAS nummer: 372-39-4
EINECS: 206-752-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3eb16bd465b107166f27a9a34acd01f91641cada&vid=0540b3e5a1e56e494390a1e4ec827bc20f4f982d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Green to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C