3,4-Difluoroaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverantör: TCI
|
Varning
|
D1809-25G
D1809-100G
TCIAD1809-25GEA
895
SEK
TCIAD1809-25G
TCIAD1809-100G
3,4-Difluoroaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3,4-Difluoroaniline
Formel:
C₆H₅F₂N Kokpunkt: 205 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 22 °C Densitet: 1,302 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00007761 CAS nummer: 3863-11-4 EINECS: 223-381-7 ADR: 6.1,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Light yellow to Yellow powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |