2,4-Difluoroaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
D1508-25G D1508-500G
TCIAD1508-25GEA 535 SEK
TCIAD1508-25G TCIAD1508-500G
2,4-Difluoroaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,4-Difluoroaniline
Formel: C₆H₅F₂N
MW: 129,11 g/mol
Kokpunkt: 170°C
Smältpunkt: –7 °C
Densitet: 1,268 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 62°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007648
CAS nummer: 367-25-9
EINECS: 206-687-5
UN: 2941
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,03147
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b28237b7bd4043d9ae23da99b209c1e7e501c05&vid=4aa60dcdb4a23c00058886473425f0353d594a20&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %