2,3-Difluoroaniline ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
D2595-1G D2595-5G
TCIAD2595-1GEA 270 SEK
TCIAD2595-1G TCIAD2595-5G
2,3-Difluoroaniline ≥97.0%
2,3-Difluoroaniline
Formel: C₆H₅F₂N
MW: 129,11 g/mol
Kokpunkt: 69°C
Densitet: 1,274 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 71°C
MDL Number: MFCD00010298
CAS nummer: 4519-40-8
EINECS: 224-847-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d14a6c75bdf81607c11365d3e7ef2eb025f8893&vid=934077a6db49650a445ee8516eb6148cc95b0468&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %