2,3,5,6-Tetrafluoroaniline ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
T1028-25G T1028-5G
TCIAT1028-25GEA 2375 SEK
TCIAT1028-25G TCIAT1028-5G
2,3,5,6-Tetrafluoroaniline ≥97.0%
2,3,5,6-Tetrafluoroaniline
Formel: C₆H₃F₄N
MW: 165,09 g/mol
Kokpunkt: 158°C
Smältpunkt: 31…32 °C
Densitet: 1,744 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 62°C
MDL Number: MFCD00007644
CAS nummer: 700-17-4
EINECS: 211-840-4
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2cbb992152a8af94f6cad04e6f1a6196facba43a&vid=36980eab34cf2fbebcad2f6e9da9b2e3c3208044&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %