2,3,4-Trifluoroanilin ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
T1385-25G
T1385-5G
TCIAT1385-25GEA
1150
SEK
TCIAT1385-25G
TCIAT1385-5G
2,3,4-Trifluoroanilin ≥98.0%
2,3,4-Trifluoroanilin
Formel:
C₆H₄F₃N MW: 147,1 g/mol Kokpunkt: 92°C Smältpunkt: 14…15 °C Densitet: 1,39 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 68°C |
MDL Number:
MFCD00011737 CAS nummer: 3862-73-5 EINECS: 407-170-9 UN: 3082 ADR: 9,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |