4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverantör: TCI
|
Varning
|
F0399-25G
F0399-5G
TCIAF0399-25GEA
1075
SEK
TCIAF0399-25G
TCIAF0399-5G
4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid
Formel:
C₇H₄FNO₄ Kokpunkt: 92 °C (15 -rr) Smältpunkt: 123…124 °C |
MDL Number:
MFCD00007058 CAS nummer: 453-71-4 EINECS: 207-221-3 |
|
Specifikation testresultat
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 120.0 to 124.0 deg-C |