4-Fluorobenzonitrile ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: p-Fluorobenzonitrile
F0221-25G F0221-500G F0221-100G
TCIAF0221-25GEA 605 SEK
TCIAF0221-25G TCIAF0221-500G TCIAF0221-100G
4-Fluorobenzonitrile ≥99.0%
4-Fluorobenzonitrile
Formel: C₇H₄FN
MW: 121,11 g/mol
Kokpunkt: 188°C
Smältpunkt: 37…40 °C
Densitet: ~ 1 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 65°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00001812
CAS nummer: 1194-02-1
EINECS: 214-784-9
UN: 1325
ADR: 4.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4883016d1205d99d67b6717915808382498b0c03&vid=14c45d04bd60229a615afe639d981e2bfc4824d2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %