3-Fluorobenzonitrile ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
F0219-25G F0219-5G
TCIAF0219-25GEA 1250 SEK
TCIAF0219-25G TCIAF0219-5G
3-Fluorobenzonitrile ≥98.0%
3-Fluorobenzonitrile
Formel: C₇H₄FN
MW: 121,11 g/mol
Kokpunkt: 183°C
Smältpunkt: –16 °C
Densitet: 1,1334 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 68°C
MDL Number: MFCD00001797
CAS nummer: 403-54-3
EINECS: 206-963-5
UN: 3276
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb62fd526ea80d5838f62878f4a0234c852c09a5&vid=4223e1307857d312464f0a681cf6c2d941a4bd56&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %