2,6-Difluorobenzonitrile ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
D1650-25G
D1650-100G
TCIAD1650-25GEA
390
SEK
TCIAD1650-25G
TCIAD1650-100G
2,6-Difluorobenzonitrile ≥99.0%
2,6-Difluorobenzonitrile
Formel:
C₇H₃F₂N MW: 139,1 g/mol Kokpunkt: 98 - 100 °C (31 -rr) Smältpunkt: 30…32 °C Densitet: 1,24 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 90 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00001778 CAS nummer: 1897-52-5 EINECS: 217-589-7 UN: 3439 ADR: 6.1,III |
Specifikation testresultat
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |