2,5-Difluorobenzonitrile ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
D1834-25G
D1834-5G
TCIAD1834-25GEA
3900
SEK
TCIAD1834-25G
TCIAD1834-5G
2,5-Difluorobenzonitrile ≥98.0%
2,5-Difluorobenzonitrile
Formel:
C₇H₃F₂N MW: 139,1 g/mol Kokpunkt: 92°C Smältpunkt: 29,5…30.5 °C |
MDL Number:
MFCD00001777 CAS nummer: 64248-64-2 EINECS: 264-753-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III |
Specifikation testresultat
Appearance | White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |