2,4-Difluorobenzonitrile ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
D1826-25G
D1826-5G
TCIAD1826-25GEA
815
SEK
TCIAD1826-25G
TCIAD1826-5G
2,4-Difluorobenzonitrile ≥98.0%
2,4-Difluorobenzonitrile
Formel:
C₇H₃F₂N Kokpunkt: 83°C Smältpunkt: 46…47 °C |
MDL Number:
MFCD00009826 CAS nummer: 3939-09-1 EINECS: 223-523-8 ADR: 6.1,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 46.0 to 49.0 deg-C |