2,4,5-Trifluorobenzonitrile ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
T2326-25G
T2326-5G
TCIAT2326-25GEA
2050
SEK
TCIAT2326-25G
TCIAT2326-5G
2,4,5-Trifluorobenzonitrile ≥98.0%
2,4,5-Trifluorobenzonitrile
Formel:
C₇H₂F₃N Kokpunkt: 168 - 170 °C (1013 hPa) Densitet: 1,37 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 83°C |
MDL Number:
MFCD00013289 CAS nummer: 98349-22-5 UN: 3276 ADR: 6.1,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |