4-Fluorobenzaldehyde ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
F0191-25ML
F0191-250ML
TCIAF0191-25MLEA
230
SEK
TCIAF0191-25ML
TCIAF0191-250ML
4-Fluorobenzaldehyde ≥98.0%
4-Fluorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₅FO Kokpunkt: 181°C Smältpunkt: –10 °C Densitet: 1,15 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 56°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00003378 CAS nummer: 459-57-4 EINECS: 207-293-6 UN: 1989 ADR: 3,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |