3-Fluorobenzaldehyde ≥97.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
F0189-25ML
F0189-5ML
TCIAF0189-25MLEA
535
SEK
TCIAF0189-25ML
TCIAF0189-5ML
3-Fluorobenzaldehyde ≥97.0%
3-Fluorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₅FO MW: 124.11 g/mol Kokpunkt: 173°C Flampunkt: 56°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00003348 CAS nummer: 456-48-4 EINECS: 207-266-9 UN: 1989 ADR: 3 III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | White to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |