3,4-Difluorobenzaldehyde ≥97.0%
Leverantör: TCI
Varning
D2340-25G D2340-5G
TCIAD2340-25GEA 1725 SEK
TCIAD2340-25G TCIAD2340-5G
3,4-Difluorobenzaldehyde ≥97.0%
3,4-Difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄F₂O
Kokpunkt: 53 °C (1013 hPa)
Densitet: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 66°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010328
CAS nummer: 34036-07-2
EINECS: 422-180-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=858223393f3344763cc5cfc1e3ed6c30f75bd803&vid=8019c4183ecf88bdf866a4c74c1624cf3ebc57aa&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %